Merck
338478
Sigma-Aldrich
trans-4-(Diethylamino)cinnamonitrile
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5)2NC6H4CH=CHCN
Número de CAS:
Peso molecular:
200.28
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
assay
97%
mp
98-100 °C (lit.)
SMILES string
[H]\C(C#N)=C(\[H])c1ccc(cc1)N(CC)CC
InChI
1S/C13H16N2/c1-3-15(4-2)13-9-7-12(8-10-13)6-5-11-14/h5-10H,3-4H2,1-2H3/b6-5+
InChI key
NPWFCIFHEOTMMN-AATRIKPKSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)