Merck
338028
Sigma-Aldrich
1,4-Cyclohexanedimethanol diglycidyl ether, mixture of cis and trans
technical grade
Sinónimos:
1,4-Bis(glycidoxymethyl)cyclohexane, 1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane diglycidyl ether, 1,4-Bis[(2,3-epoxypropoxy)methyl]cyclohexane, 1,4-Bis[(glycidyloxy)methyl]cyclohexane, 1,4-Cyclohexanedimethanol diglycidyl ether, 2,2′-[1,4-Cyclohexanediylbis(methyleneoxymethylene)]bis[oxirane]
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H24O4
Número de CAS:
Peso molecular:
256.34
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
grado
technical grade
densidad de vapor
>1 (vs air)
presión de vapor
11.4 mmHg ( 25 °C)
índice de refracción
n20/D 1.481 (lit.)
densidad
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C1CC(CCC1COCC2CO2)COCC3CO3
InChI
1S/C14H24O4/c1-2-12(6-16-8-14-10-18-14)4-3-11(1)5-15-7-13-9-17-13/h11-14H,1-10H2
Clave InChI
VQMQXWYQIIUJIT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)