Merck
337803
Sigma-Aldrich
Melamine/hydrogen fluoride
30:70 % (w/w)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H7FN6
Número de CAS:
Peso molecular:
146.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
concentración
30:70 % (w/w)
densidad
1.339 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
F[H].Nc1nc(N)nc(N)n1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)