Merck
337501
Sigma-Aldrich
[Tris(dimethylphenylphosphine)](2,5-norbornadiene)rhodium(I) hexafluorophosphate
97%
Sinónimos:
[(2,3-η)-Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene]tris(dimethylphenylphosphine)rhodium(I) hexafluorophosphate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C31H41F6P4Rh
Número de CAS:
Peso molecular:
754.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
158-161 °C (lit.)
cadena SMILES
[Rh+].F[P-](F)(F)(F)(F)F.[CH]1[CH]C2[CH][CH]C1C2.CP(C)c3ccccc3.CP(C)c4ccccc4.CP(C)c5ccccc5
InChI
1S/3C8H11P.C7H8.F6P.Rh/c3*1-9(2)8-6-4-3-5-7-8;1-2-7-4-3-6(1)5-7;1-7(2,3,4,5)6;/h3*3-7H,1-2H3;1-4,6-7H,5H2;;/q;;;;-1;+1
Clave InChI
KSBHDOZWEREXLG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Catalyst for aminomethylation
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Gaspard Huber et al.
Magnetic resonance in chemistry : MRC, 56(7), 672-678 (2017-12-09)
Cryptophanes, cage-molecules constituted of aromatic bowls, are now well recognised as powerful xenon hosts in 129 Xe NMR-based biosensing. In the quest of a dual probe that can be addressed only by NMR, we have studied three cryptophanes bearing a