337013
3-Bromo-4-fluorotoluene
99%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.531 (lit.)
bp
169 °C/756 mmHg (lit.)
densidad
1.507 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadena SMILES
Cc1ccc(F)c(Br)c1
InChI
1S/C7H6BrF/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4H,1H3
Clave InChI
QLRKALMVPCQTMU-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
73 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?