336319
Vanadium boride
−325 mesh
About This Item
Fórmula lineal:
VB2
Número de CAS:
Peso molecular:
72.56
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
particle size
−325 mesh
density
5.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
B#[V]#B
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)