335428
4,4′-Dinitro-2-biphenylamine
98%
Sinónimos:
2-(4-Nitrophenyl)-5-nitroaniline, 4,4′-Dinitro-[1,1′-biphenyl]-2-amine, 5-nitro-2-(4-nitrophenyl)aniline
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
powder, crystals or chunks
mp
208-210 °C (lit.)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Nc1cc(ccc1-c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H9N3O4/c13-12-7-10(15(18)19)5-6-11(12)8-1-3-9(4-2-8)14(16)17/h1-7H,13H2
Clave InChI
FRZPYFUNNLIMEC-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?