Merck
335010
Sigma-Aldrich
Chlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C54H49ClP3Ru
Número de CAS:
Peso molecular:
927.41
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
impurities
5% toluene
SMILES string
Cl[Ru].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)