Merck
334766
Sigma-Aldrich
6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-2-methylquinoline
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12FN
Número de CAS:
Peso molecular:
165.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensayo
98%
mp
34-36 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1CCc2cc(F)ccc2N1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)