334707
1,2-Diiodotetrafluorobenzene
99%
Productos recomendados
Ensayo
99%
mp
49-50 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
iodo
cadena SMILES
Fc1c(F)c(F)c(I)c(I)c1F
InChI
1S/C6F4I2/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
Clave InChI
JQBYIZAYQMMVTO-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?