Merck
333727
Sigma-Aldrich
Bromomagnesium isopropylcyclohexylamide solution
1.0 M in THF
Sinónimos:
Bromo[N-(1-methylethyl)cyclohexanaminato]magnesium
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H18BrMgN
Número de CAS:
Peso molecular:
244.45
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
concentration
1.0 M in THF
SMILES string
CC(C)N([Mg]Br)C1CCCCC1
Packaging
Packaged under nitrogen in Sure/Seal bottles
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
flash_point_f
-2.2 °F - closed cup
flash_point_c
-19 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)