Merck
331791
Sigma-Aldrich
Dimethyl exo-tricyclo[4.2.1.02,5]nona-3,7-diene-3,4-dicarboxylate
99%
Seleccione un Tamaño
1 EA
SGD 798.00
SGD 798.00
Disponibilidad
Fecha estimada de envío11 de febrero de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
SGD 798.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H14O4
Número de CAS:
Peso molecular:
234.25
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
SGD 798.00
Disponibilidad
Fecha estimada de envío11 de febrero de 2025Detalles
assay
99%
SMILES string
COC(=O)C1=C([C@H]2[C@H]3C[C@H](C=C3)[C@@H]12)C(=O)OC
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
GF09925106GF51968908GF61380952
铜 wire reel, 50m, diameter 0.5mm, as drawn, 99.95+%
GF83531527
铜 wire reel, 5m, diameter 0.25mm, as drawn, 99.95+%
GF09925106
铜 wire reel, 50m, diameter 1.0mm, as drawn, 99.95+%
GF51968908
铜 wire reel, 50m, diameter 0.75mm, as drawn, 99.95+%
GF61380952
assay
99.95%
assay
≥99.95%
assay
99.95%
assay
99.95%
form
wire
form
wire
form
wire
form
wire
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
mp
1083.4 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)