328340
2-Methyl-2-propenyl phenyl ether
90%, technical grade
Sinónimos:
Methallyl phenyl ether
About This Item
grade
technical grade
vapor density
5.1 (vs air)
assay
90%
refractive index
n20/D 1.514 (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
density
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)COc1ccccc1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?