Merck
328316
Sigma-Aldrich
Cyclopentanecarbonyl chloride
98%
About This Item
Fórmula lineal:
C5H9COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
132.59
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.4622 (lit.)
bp
161-162 °C (lit.)
densidad
1.091 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClC(=O)C1CCCC1
InChI
1S/C6H9ClO/c7-6(8)5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2
Clave InChI
WEPUZBYKXNKSDH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Cyclopentanecarbonyl chloride was used in preparation of:
  • 3′-N-acyl-7-trichloroacetyl-paclitaxels[1]
  • cyclopentanecarboxylic acid 2-[5-(1-cyclopentane carbonyloxy-2-methyl-allyl)-2-oxo-dihydro-furan-3-yl-idene]-ethyl ester[2]
  • cyclopentanecarboxylic acid 2-[5-(1-hydroxy-2-methyl allyl)-2-oxo-dihydro-furan-3-ylidene]-ethyl ester[2]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
140.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
60 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Ester derivatives from tannase-treated prunioside A and their anti-inflammatory activities.
Jun C, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 28(1), 73-73 (2007)
Eun Joo Roh et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 10(10), 3145-3151 (2002-08-02)
A series of 3'-N-acyl-paclitaxel analogues 1a-v were synthesized and their cytotoxicities in vitro against several human tumor cell lines examined. It has been shown that distinct correlation between activity and N-acyl-substituent. The appropriate size of N-acyl group was indispensable for