Merck
32762
Sigma-Aldrich
Fmoc-3-cyclopentyl-DL-Ala-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
Fmoc-3-cyclopentyl-DL-alanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H25NO4
Peso molecular:
379.45
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
assay
≥98.0% (HPLC)
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(CC1CCCC1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C23H25NO4/c25-22(26)21(13-15-7-1-2-8-15)24-23(27)28-14-20-18-11-5-3-9-16(18)17-10-4-6-12-19(17)20/h3-6,9-12,15,20-21H,1-2,7-8,13-14H2,(H,24,27)(H,25,26)
InChI key
NVZVRXJTMCMDNR-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)