Merck
325740
Sigma-Aldrich
Holmium(III) sulfate octahydrate
99.9%
About This Item
Fórmula lineal:
Ho2(SO4)3 · 8H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
762.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Ensayo
99.9%
cadena SMILES
O.[Ho+3].[Ho+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)