Merck
324973
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2′-deoxycytidine
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H15N3O4
Número de CAS:
Peso molecular:
241.24
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
99%
optical activity
[α]25/D +63°, c = 1 in 1 M NaOH
mp
217-219 °C (lit.)
SMILES string
CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)N=C1N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)