324892
1-Benzocyclobutenecarbonitrile
≥95%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.5479 (lit.)
bp
88 °C/1.3 mmHg (lit.)
densidad
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadena SMILES
N#CC1Cc2ccccc12
InChI
1S/C9H7N/c10-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)8/h1-4,8H,5H2
Clave InChI
FJIDKRPZJBUHME-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?