Merck
324469
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-hydroxybenzimidate hydrochloride
96%
About This Item
Fórmula lineal:
HOC6H4C(=NH)OC2H5·HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
201.65
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
assay
96%
mp
173 °C (dec.) (lit.)
functional group
ether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CCOC(=N)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H11NO2.ClH/c1-2-12-9(10)7-3-5-8(11)6-4-7;/h3-6,10-11H,2H2,1H3;1H
InChI key
VKQSYNIFQPFOQX-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)