Merck
323179
Sigma-Aldrich
5-Methyl-4-(2-thiazolylazo)resorcinol
95%
Sinónimos:
5-Methyl-4-(2-thiazolylazo)-1,3-benzenediol, TAO
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H9N3O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
235.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
mp
211-213 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Cc1cc(O)cc(O)c1\N=N\c2nccs2
InChI
1S/C10H9N3O2S/c1-6-4-7(14)5-8(15)9(6)12-13-10-11-2-3-16-10/h2-5,14-15H,1H3/b13-12+
Clave InChI
LABKTXRFMJIJAU-OUKQBFOZSA-N
Aplicación
Complexometric indicator.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)