Merck
323012
Sigma-Aldrich
Chlorocyclohexyldimethylsilane
98%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H11Si(CH3)2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
176.76
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.462 (lit.)
bp
95-97 °C/40 mmHg (lit.)
densidad
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(Cl)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H17ClSi/c1-10(2,9)8-6-4-3-5-7-8/h8H,3-7H2,1-2H3
Clave InChI
MEUXNEGJODESOX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
63 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)