Merck
322504
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H2(F)(NO2)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
236.00
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
mp
63-65 °C (lit.)
SMILES string
Oc1c(F)cc(Br)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3BrFNO3/c7-3-1-4(8)6(10)5(2-3)9(11)12/h1-2,10H
InChI key
ACQVEWFMUBXEMR-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)