Documentos clave
321710
Sigma-Aldrich
Carbon dioxide
10% in helium
About This Item
UNSPSC Code:
12352119
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
concentration
10% in helium
Application
For calibrating analytical instruments.
Packaging
Packaged in lightweight no-return cylinders
Recommended products
Control valve Z166995 or regulator Z167002 is recommended.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)