Merck
320706
Sigma-Aldrich
3,3′-Dipropyloxacarbocyanine iodide
98%
Sinónimos:
3-Propyl-2-[3-[3-propyl-2(3H)-benzoxazolylidene]-1-propenyl]benzoxazolium iodide, DiOC3(3)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H25IN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
488.36
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
assay
98%
mp
283 °C (dec.) (lit.)
λmax
482 nm
SMILES string
[I-].CCCN1C(\Oc2ccccc12)=C\C=C\c3oc4ccccc4[n+]3CCC
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)