Merck
317799
Sigma-Aldrich
4-Bromo-N,N-diisopropylbenzylamine
95%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4CH2N[CH(CH3)2]2
Número de CAS:
Peso molecular:
270.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
95%
refractive index
n20/D 1.524 (lit.)
bp
65 °C/1 mmHg (lit.)
density
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)N(Cc1ccc(Br)cc1)C(C)C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)