Merck
316660
Sigma-Aldrich
Ethyl trans-4-bromocinnamate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4CH=CHCO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
255.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.596 (lit.)
bp
180 °C/18 mmHg (lit.)
densidad
1.359 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ester
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOC(=O)\C=C\c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C11H11BrO2/c1-2-14-11(13)8-5-9-3-6-10(12)7-4-9/h3-8H,2H2,1H3/b8-5+
Clave InChI
YOOKYIPLSLPRTC-VMPITWQZSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)