Documentos clave
316636
Sigma-Aldrich
Potassium fluoride on calcium fluoride
About This Item
Fórmula lineal:
KF · (CaF2)/x
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
for analytical purposes
Formulario
powder
concentración
38.0-44.0% Ca (complexometric)
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Promotes efficient and mild fluorination of a variety of organic bromides and chlorides.[1]
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 791-791 (1986)