316520
(1S,2S)-(+)-2-Amino-3-methoxy-1-phenyl-1-propanol
98%
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
form
solid
optical activity
[α]18/D +25°, c = 10.6 in chloroform
mp
51-53 °C (lit.)
SMILES string
COC[C@H](N)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO2/c1-13-7-9(11)10(12)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9-10,12H,7,11H2,1H3/t9-,10-/m0/s1
InChI key
SNTCCWUWWYWRLN-UWVGGRQHSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?