Merck
316407
Sigma-Aldrich
6,7-Dimethoxy-4-methylcoumarin
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H12O4
Número de CAS:
Peso molecular:
220.22
Beilstein:
189644
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
136-139 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cc2OC(=O)C=C(C)c2cc1OC
InChI
1S/C12H12O4/c1-7-4-12(13)16-9-6-11(15-3)10(14-2)5-8(7)9/h4-6H,1-3H3
Clave InChI
GBYDSYPGGDKWGZ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)