Merck
31475
Sigma-Aldrich
trans,trans-1,4-Diacetoxy-1,3-butadiene
≥98.0%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H10O4
Número de CAS:
Peso molecular:
170.16
Beilstein/REAXYS Number:
1724378
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥98.0%
mp
102-104 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)O\C=C\C=C\OC(C)=O
InChI
1S/C8H10O4/c1-7(9)11-5-3-4-6-12-8(2)10/h3-6H,1-2H3/b5-3+,6-4+
InChI key
XBRCQTOOSIDDOJ-GGWOSOGESA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)