311391
Barium phosphate dibasic
97%
Sinónimos:
Barium hydrogenphosphate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
powder
cadena SMILES
[Ba++].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/Ba.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Clave InChI
LYSTYSFIGYAXTG-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Reactant involved in synthesis of modified carbon paste electrode for determination of cadmium and lead via differential pulse anodic stripping voltammetry
Involved in studies of the temperature dependence of soft mode frequency, dielectric constant and loss tangent of crystals in an electric field
Reagent used to asses glucose-specific poly(allylamine) hydrogels
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)