Merck
311219
Sigma-Aldrich
Dibenzyl dicarbonate
92%
Sinónimos:
Dibenzyl pyrocarbonate, Z2O
About This Item
Fórmula lineal:
(CO2CH2C6H5)2O
Número de CAS:
Peso molecular:
286.28
Beilstein/REAXYS Number:
4324796
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
92%
form
solid
mp
29-32 °C (lit.)
density
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
carbonate
phenyl
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(OCc1ccccc1)OC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H14O5/c17-15(19-11-13-7-3-1-4-8-13)21-16(18)20-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChI key
FHRRJZZGSJXPRQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for the introduction of the Z-protecting group in amino acids and other amines.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Tetrahedron, 44, 5563-5563 (1988)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1905-1905 (1988)