Merck
310832
Sigma-Aldrich
D-Ribose-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H10O5
Número de CAS:
Peso molecular:
150.13
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
optical activity
[α]20/D −20°, c = 4 in H2O
mp
94 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC[C@H]1O[13CH](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)