Merck
309648
Sigma-Aldrich
(+)-1,4-Bis-O-(4-chlorobenzyl)-D-threitol
97%
Sinónimos:
(R,R)-(+)-1,4-Bis(4-chlorobenzyloxy)-2,3-butanediol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H20Cl2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
371.26
Beilstein/REAXYS Number:
5295122
MDL number:
UNSPSC Code:
12352000
assay
97%
SMILES string
O[C@H](COCc1ccc(Cl)cc1)[C@H](O)COCc2ccc(Cl)cc2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)