308242
Pyridoxine
98%
Sinónimos:
Pyridoxol, Vitamin B6
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
mp
159-162 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
InChI
1S/C8H11NO3/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5/h2,10-12H,3-4H2,1H3
Clave InChI
LXNHXLLTXMVWPM-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?