30750
Dehydroacetic acid sodium salt
≥98.0% (NT)
Sinónimos:
2-Acetyl-5-hydroxy-3-oxo-4-hexenoic acid δ-lactone sodium salt
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98.0% (NT)
mp
~295 °C (dec.)
cadena SMILES
[Na+].CC(=O)C1=C([O-])C=C(C)OC1=O
InChI
1S/C8H8O4.Na/c1-4-3-6(10)7(5(2)9)8(11)12-4;/h3,10H,1-2H3;/q;+1/p-1
Clave InChI
ZPNRBQVNNIDJHX-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)