Merck
306355
Sigma-Aldrich
(1R)-(−)-Dimenthyl succinate
99%
Sinónimos:
(−)-Di[(1R)-menthyl] succinate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H42O4
Número de CAS:
Peso molecular:
394.59
Beilstein:
3220135
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
actividad óptica
[α]20/D −89°, c = 5 in chloroform
bp
200-205 °C/2 mmHg (lit.)
mp
62-64 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OC(=O)CCC(=O)O[C@@H]2C[C@H](C)CC[C@H]2C(C)C
InChI
1S/C24H42O4/c1-15(2)19-9-7-17(5)13-21(19)27-23(25)11-12-24(26)28-22-14-18(6)8-10-20(22)16(3)4/h15-22H,7-14H2,1-6H3/t17-,18-,19+,20+,21-,22-/m1/s1
Clave InChI
YZXZAUAIVAZWFN-KQFPAPQFSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)