305979
2-Hydroxymethyl-6-methoxy-1,4-benzoquinone
97%
About This Item
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
155-157 °C (lit.)
cadena SMILES
COC1=CC(=O)C=C(CO)C1=O
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-7-3-6(10)2-5(4-9)8(7)11/h2-3,9H,4H2,1H3
Clave InChI
PXEBZHWTQGYVCO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)