Merck
305804
Sigma-Aldrich
(1R)-(+)-2,10-Camphorsultam
98%
Sinónimos:
(+)-10,2-Camphorsultam, (+)-exo-10,2-Bornanesultam, (1R,5S)-10,10-Dimethyl-3-thia-4-azatricyclo[5.2.1.01,5]decane 3,3-dioxide, L-2,10-Camphorsultam
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H17NO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
215.31
Beilstein/REAXYS Number:
4675755
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
assay
98%
optical activity
[α]20/D +32°, c = 5 in chloroform
mp
185-187 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)C2CC[C@@]13CS(=O)(=O)N[C@H]3C2
InChI
1S/C10H17NO2S/c1-9(2)7-3-4-10(9)6-14(12,13)11-8(10)5-7/h7-8,11H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-,10-/m0/s1
InChI key
DPJYJNYYDJOJNO-NRPADANISA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)