Merck
305642
Sigma-Aldrich
Diethyl (2-chloroethyl)phosphonate
95%
About This Item
Fórmula lineal:
ClCH2CH2P(O)(OC2H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
200.60
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
95%
refractive index
n20/D 1.441 (lit.)
bp
92-94 °C/4 mmHg (lit.)
density
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOP(=O)(CCCl)OCC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)