Merck
303895
Sigma-Aldrich
4-Chromanol
≥99%
Sinónimos:
3,4-Dihydro-2H-1-benzopyran-4-ol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H10O2
Número de CAS:
Peso molecular:
150.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥99%
Formulario
solid
mp
42-44 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
OC1CCOc2ccccc12
InChI
1S/C9H10O2/c10-8-5-6-11-9-4-2-1-3-7(8)9/h1-4,8,10H,5-6H2
Clave InChI
MGSHXMOLUWTMGP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-Chromanol was used in preparation of 4-α-L-rhamnopyranosyloxychromanol, glycosyl flavonoid, by glycosylation.[1]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Xiaoliang Yang et al.
Organic & biomolecular chemistry, 4(12), 2483-2491 (2006-06-10)
Astilbin, a flavonoid isolated from different plants, shows diverse biological activities. This paper reports the synthesis and immunosuppressive activity of seven analogues of astilbin, which may shed light on the structure-activity relationship of the compounds. The following glycosyl flavonoids, 6-alpha-L-rhamnopyranosyloxyflavanone