Merck
303615
Sigma-Aldrich
N-[(Trimethylsilyl)methyl]benzylamine
98%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2NHCH2Si(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
193.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.496 (lit.)
bp
89-90 °C/5 mmHg (lit.)
densidad
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(C)CNCc1ccccc1
InChI
1S/C11H19NSi/c1-13(2,3)10-12-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3
Clave InChI
WECLUYCAWLJMKM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
N-[(Trimethylsilyl)methyl]benzylamine is useful intermediate to cyanoaminosilanes which are subsequently used as azomethine ylide equivalents.[1]
Aplicación
N-[(Trimethylsilyl)methyl]benzylamine may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
96 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The Journal of Organic Chemistry, 50, 4006-4006 (1985)