Merck
302570
Sigma-Aldrich
N,N-Diethylpropionamide
99%
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5CON(C2H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
129.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.442 (lit.)
bp
77 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCN(CC)C(=O)CC
InChI
1S/C7H15NO/c1-4-7(9)8(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Clave InChI
YKOQQFDCCBKROY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Gas phase ion/molecule reaction between dialkoxyborinium cation and N,N-diethylpropionamide was studied.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
73 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
X Zheng et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 12(8), 948-955 (2001-08-17)
We report gas phase ion/molecule reactions between dialkoxyborinium cations (RO-B+-OR) and small organic amides, such as N,N-dimethylformamide and N,N-diethylpropionamide. Besides direct addition at boron, the results show efficient SN2 methyl transfer from the borinium ion to the amide. Isotopic labeling