302546
Methyl 2-(bromomethyl)acrylate
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.490 (lit.)
bp
35-37 °C/1.3 mmHg (lit.)
densidad
1.489 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COC(=O)C(=C)CBr
InChI
1S/C5H7BrO2/c1-4(3-6)5(7)8-2/h1,3H2,2H3
Clave InChI
CFTUQSLVERGMHL-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
78 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)