Merck
301809
Sigma-Aldrich
4,7-Dimethyl-1,10-phenanthroline
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H12N2
Número de CAS:
Peso molecular:
208.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
98%
mp
193-195 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccnc2c1ccc3c(C)ccnc23
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mads Corvinius Nielsen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(24), 8241-8246 (2009-11-10)
A series of 4,7-diamino-1,10-phenanthroline derivatives carrying positively charged side chains has been synthesized, and their G-quadruplex interaction evaluated by circular dichroism (CD) and surface plasmon resonance (SPR). In absence of side chains, 4,7-diamino-1,10-phenanthroline exhibits a weak but significant G-quadruplex stabilizing