300780
Ethyl 4-pyrazolecarboxylate
99%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
powder
bp
138-140 °C/3 mmHg (lit.)
mp
78-80 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CCOC(=O)c1cn[nH]c1
InChI
1S/C6H8N2O2/c1-2-10-6(9)5-3-7-8-4-5/h3-4H,2H2,1H3,(H,7,8)
Clave InChI
KACZQOKEFKFNDB-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?