300713
4-Pyrazolecarboxylic acid
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H4N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
112.09
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
95%
mp
282 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)c1cn[nH]c1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-4(8)3-1-5-6-2-3/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)
Clave InChI
IMBBXSASDSZJSX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-Pyrazolecarboxylic acid was used in preparation of ethyl 4-pyrazolecarboxylate.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Wei Wang et al.
Journal of vascular surgery, 68(5), 1538-1550 (2017-12-16)
Mural angiogenesis and macrophage accumulation are two pathologic hallmarks of abdominal aortic aneurysm (AAA) disease. The heterodimeric transcription factor hypoxia-inducible factor 1 (HIF-1) is an essential regulator of angiogenesis and macrophage function. In this study, we investigated HIF-1 expression and
J F Schindler et al.
Journal of protein chemistry, 15(8), 737-742 (1996-11-01)
Improved and efficient techniques have led to an explosive growth in the application of site-directed mutagenesis to the study of enzymes. However, the limited availability of only those 20 amino acids that are translated by the genetic code has prevented
Dong-Ho Youn et al.
Life sciences, 231, 116567-116567 (2019-06-17)
Metabotropic glutamate receptor 5 (mGluR5), a member of group I mGluR, exerts its effect via elevation of intracellular Ca2+ level. We here characterized Ca2+ signals in the tsA201 cells transfected with mGluR5 and investigated the role of passages for mGluR5-induced