Merck
300489
Sigma-Aldrich
(2S,3S)-(−)-3-Phenylglycidol
97%
Sinónimos:
(2S,3S)-3-Phenylglycidol, (2S,3S)-trans-3-Phenyloxirane-2-methanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H10O2
Número de CAS:
Peso molecular:
150.17
Beilstein:
3649607
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]20/D −49°, c = 2 in chloroform
mp
51-53 °C (lit.)
grupo funcional
ether
hydroxyl
phenyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC[C@@H]1O[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C9H10O2/c10-6-8-9(11-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-10H,6H2/t8-,9-/m0/s1
Clave InChI
PVALSANGMFRTQM-IUCAKERBSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)