Merck
299642
Sigma-Aldrich
3,4,5,6,7,8-Hexahydro-2(1H)-quinolinone
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H13NO
Número de CAS:
Peso molecular:
151.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
mp
143-146 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CCC2=C(CCCC2)N1
InChI
1S/C9H13NO/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10-9/h1-6H2,(H,10,11)
InChI key
QKNPGPYFWRUKRM-UHFFFAOYSA-N
Application
3,4,5,6,7,8-Hexahydro-2(1H)-quinolinone may be used in chemical synthesis.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)