Merck
298247
Supelco
Silver protein
mild
Sinónimos:
Silver, colloidal
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12190000
composición
Ag, 20%
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)